Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110659-1G OR110659-5G OR110659-250MG
APOSOR110659-1GEA 187 EUR
APOSOR110659-1G APOSOR110659-5G APOSOR110659-250MG
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Methyl 8-bromo-6-chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₆BrClO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19442765
CAS nummer: 1427460-59-0