2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110661-1G OR110661-5G OR110661-10G
APOSOR110661-1GEA 199 EUR
APOSOR110661-1G APOSOR110661-5G APOSOR110661-10G
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
2,4-Dibromo-6-tert-butylphenol
Formule: C₁₀H₁₂Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463268
CAS nummer: 15460-12-5