2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110662-1G OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA 249 EUR
APOSOR110662-1G APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20037419
CAS nummer: 856068-76-3