4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110670-1G OR110670-5G
APOSOR110670-1GEA 225 EUR
APOSOR110670-1G APOSOR110670-5G
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
4,6-Dimethyl-2-thien-2-ylnicotinonitrile
Formule: C₁₂H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602387
CAS nummer: 1427460-28-3