4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110673-1G OR110673-5G
APOSOR110673-1GEA 234 EUR
APOSOR110673-1G APOSOR110673-5G
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
4,5-Dibromothiophene-2-sulphonamide
Formule: C₄H₃Br₂NO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00208579
CAS nummer: 77893-69-7