3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110688-10G OR110688-1G OR110688-5G
APOSOR110688-10GEA 349 EUR
APOSOR110688-10G APOSOR110688-1G APOSOR110688-5G
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
3-[2,3-Di(benzyloxy)phenyl]propanenitrile
Formule: C₂₃H₂₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100648
CAS nummer: 249278-33-9