2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110689-10G OR110689-1G OR110689-5G
APOSOR110689-10GEA 349 EUR
APOSOR110689-10G APOSOR110689-1G APOSOR110689-5G
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-3-nitropyridine
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829023
CAS nummer: 246862-63-5