1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110694-1G OR110694-5G OR110694-10G
APOSOR110694-1GEA 138 EUR
APOSOR110694-1G APOSOR110694-5G APOSOR110694-10G
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
1-Benzyl-4-(3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formule: C₁₆H₁₈N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02180918
CAS nummer: 499771-07-2