2-Amino-5-methoxyphenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110697-1G OR110697-250MG
APOSOR110697-1GEA 137 EUR
APOSOR110697-1G APOSOR110697-250MG
2-Amino-5-methoxyphenol
2-Amino-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₉NO₂
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03840435
CAS nummer: 40925-70-0