4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110698-1G OR110698-5G
APOSOR110698-1GEA 290 EUR
APOSOR110698-1G APOSOR110698-5G
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11505356
CAS nummer: 167626-55-3