Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110702-1G OR110702-5G
APOSOR110702-1GEA 80.4 EUR
APOSOR110702-1G APOSOR110702-5G
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Ethyl 3-amino-4-methoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017267
CAS nummer: 16357-44-1