2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110742-1G OR110742-250MG
APOSOR110742-1GEA 127 EUR
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09673384
CAS nummer: 928713-27-3