Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110773-1G OR110773-5G
APOSOR110773-1GEA 193 EUR
APOSOR110773-1G APOSOR110773-5G
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Ethyl thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₈O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06803452
CAS nummer: 201004-08-2