1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR110776-1G OR110776-5G OR110776-10G
APOSOR110776-1GEA 150 EUR
APOSOR110776-1G APOSOR110776-5G APOSOR110776-10G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
1-(3,4-Dichlorobenzyl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311955
CAS nummer: 78251-53-3
UN: 3261
ADR: 8,III