5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110777-1G OR110777-5G
APOSOR110777-1GEA 373 EUR
APOSOR110777-1G APOSOR110777-5G
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-3-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406824
CAS nummer: 845546-26-1