4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110782-1G OR110782-5G
APOSOR110782-1GEA 0 EUR
APOSOR110782-1G APOSOR110782-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylbenzonitrile
Formule: C₁₂H₇N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062346
CAS nummer: 118001-67-5