Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-6-(methoxycarbonyl)-1H-benzimidazole
OR110783-1G OR110783-250MG
APOSOR110783-1GEA 324 EUR
APOSOR110783-1G APOSOR110783-250MG
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Methyl 4-bromo-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 256…259 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421935
CAS nummer: 1354756-19-6