Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110806-1G OR110806-250MG
APOSOR110806-1GEA 526 EUR
APOSOR110806-1G APOSOR110806-250MG
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₉BrN₂O₂
MW: 269.095 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22370023
CAS nummer: 1355170-90-9