Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110840-100MG OR110840-250MG
APOSOR110840-100MGEA 22 EUR
APOSOR110840-100MG APOSOR110840-250MG
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-(hydroxyamino)benzoate
Formule: C₈H₈BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21602390
CAS nummer: 1427460-43-2