5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110852-1G OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA 366 EUR
APOSOR110852-1G APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Formule: C₇H₈BrNO₃
MW: 234.047 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16104416
CAS nummer: 179055-22-2