3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110853-1G OR110853-5G
APOSOR110853-1GEA 312 EUR
APOSOR110853-1G APOSOR110853-5G
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21195365
CAS nummer: 162269-90-1