5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110881-1G OR110881-5G OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA 249 EUR
APOSOR110881-1G APOSOR110881-5G APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formule: C₉H₇N₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04085897
CAS nummer: 591761-80-7