(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110884-10G OR110884-1G OR110884-5G
APOSOR110884-10GEA 372 EUR
APOSOR110884-10G APOSOR110884-1G APOSOR110884-5G
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664645
CAS nummer: 39221-42-6