3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110891-1G OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA 0 EUR
APOSOR110891-1G APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Formule: C₁₂H₁₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06804545
CAS nummer: 198281-55-9