Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110899-1G OR110899-5G
APOSOR110899-1GEA 93.5 EUR
APOSOR110899-1G APOSOR110899-5G
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Formule: C₁₃H₁₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204045
CAS nummer: 139348-98-4