4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110900-10G OR110900-1G OR110900-5G
APOSOR110900-10GEA 0 EUR
APOSOR110900-10G APOSOR110900-1G APOSOR110900-5G
4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
4-Chloro-N-(2-methyl-3-nitrophenyl)butanamide
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07629628
CAS nummer: 133053-93-7