Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 192 EUR
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28040507
CAS nummer: 1823331-46-9