1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(5-Chlorobenzofuran-2-yl)ethanone
OR110910-1G OR110910-250MG
APOSOR110910-1GEA 176 EUR
APOSOR110910-1G APOSOR110910-250MG
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194.614 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00661909
CAS nummer: 1646-32-8