Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110919-1G OR110919-10G OR110919-5G
APOSOR110919-1GEA 373 EUR
APOSOR110919-1G APOSOR110919-10G APOSOR110919-5G
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₀O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27995615
CAS nummer: 1823277-91-3