6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110920-1G OR110920-10G OR110920-5G
APOSOR110920-1GEA 373 EUR
APOSOR110920-1G APOSOR110920-10G APOSOR110920-5G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12088019
CAS nummer: 933747-41-2