5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110944-1G OR110944-5G
APOSOR110944-1GEA 70.1 EUR
APOSOR110944-1G APOSOR110944-5G
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₆BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26939176
CAS nummer: 1858255-52-3