2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110950-1G OR110950-5G
APOSOR110950-1GEA 187 EUR
APOSOR110950-1G APOSOR110950-5G
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₈H₉N₃S
Smeltpunt: 161…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01763614
CAS nummer: 439107-00-3