Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110951-1G OR110951-5G OR110951-250MG
APOSOR110951-1GEA 58.4 EUR
APOSOR110951-1G APOSOR110951-5G APOSOR110951-250MG
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Ethyl (4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₁NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00224669
CAS nummer: 183380-81-6