1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110953-1G OR110953-10G OR110953-5G
APOSOR110953-1GEA 101 EUR
APOSOR110953-1G APOSOR110953-10G APOSOR110953-5G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02127273
CAS nummer: 5653-65-6