Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 666 EUR
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00230584
CAS nummer: 86818-19-1