5-Ethoxy-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 22 EUR
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182.177 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01830799
CAS nummer: 27076-16-0