Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-Chloro-2-indolecarboxylate
OR110957-1G OR110957-100MG OR110957-250MG
APOSOR110957-1GEA 70.1 EUR
APOSOR110957-1G APOSOR110957-100MG APOSOR110957-250MG
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264531
CAS nummer: 53590-46-8