(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110969-1G OR110969-5G
APOSOR110969-1GEA 117 EUR
APOSOR110969-1G APOSOR110969-5G
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103333
CAS nummer: 1448189-64-7