1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 234 EUR
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16817443
CAS nummer: 132227-01-1