3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one
OR110972-1G OR110972-5G OR110972-25G
APOSOR110972-1GEA 42.4 EUR
APOSOR110972-1G APOSOR110972-5G APOSOR110972-25G
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-thien-2-ylprop-2-en-1-one
Formule: C₉H₁₁NOS
MW: 181.255 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172112
CAS nummer: 34772-98-0