2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110975-1G
OR110975-5G
APOSOR110975-1GEA
249
EUR
APOSOR110975-1G
APOSOR110975-5G
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Formule:
C₁₀H₁₃ClO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD16304933 CAS nummer: 14200-96-5 |