N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110981-1G OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA 199 EUR
APOSOR110981-1G APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₄H₁₄BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11607780
CAS nummer: 1082875-57-7