4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 93.5 EUR
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Formule: C₉H₁₀Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00596633
CAS nummer: 7497-87-2