1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR110999-1G OR110999-10G OR110999-5G
APOSOR110999-1GEA 0 EUR
APOSOR110999-1G APOSOR110999-10G APOSOR110999-5G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02940746
CAS nummer: 132993-20-5