1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR111003-1G OR111003-100MG OR111003-5G
APOSOR111003-1GEA 132 EUR
APOSOR111003-1G APOSOR111003-100MG APOSOR111003-5G
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Formule: C₉H₁₁BrS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20484423
CAS nummer: 70398-89-9