Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111015-1G OR111015-5G
APOSOR111015-1GEA 150 EUR
APOSOR111015-1G APOSOR111015-5G
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₀O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025317
CAS nummer: 14282-79-2