3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111016-1G
OR111016-5G
APOSOR111016-1GEA
249
EUR
APOSOR111016-1G
APOSOR111016-5G
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Formule:
C₁₆H₁₇NO₂ MW: 255.312 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00662533 CAS nummer: 1477476-75-7 |