1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111020-1G OR111020-5G
APOSOR111020-1GEA 249 EUR
APOSOR111020-1G APOSOR111020-5G
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₅H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221300
CAS nummer: 64488-19-3