2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111028-10G OR111028-1G OR111028-5G
APOSOR111028-10GEA 944 EUR
APOSOR111028-10G APOSOR111028-1G APOSOR111028-5G
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₁₃H₉N₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00113288
CAS nummer: 119426-82-3