3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 EUR
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Formule: C₁₃H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09927536
CAS nummer: 857284-22-1